Learn More
eIF4B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519666
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11387613
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with mouse, rat, cow and zebrafish based on sequence homology.
eIF4B Polyclonal antibody specifically detects eIF4B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
eIF4B
Polyclonal
Unconjugated
Eif4b
2310046H11Rik; AL024095; C85189; Eif4a2; EIF4B; eIF-4B; Eukaryotic translation initiation factor 4B; hCG_2014609; hypothetical protein; PRO1843
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
1975
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P23588
Eif4b
Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 300 - 400 of Human eIF4B.