Learn More
eIF4B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519772
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11307713
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with mouse, rat and cow based on sequence homology.
Spezifikation
Spezifikation
eIF4B
Polyclonal
Unconjugated
P23588
EIF4B
Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 550 to the C-terminus of Human eIF4B.
200 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
0.1 mg/mL
EIF4B
EIF-4B, PRO1843
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
1975
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.