Learn More
4EBP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA511830
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10587240
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine based on sequence homology.
4EBP1 Polyclonal antibody specifically detects 4EBP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
4EBP1
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q13541
EIF4EBP1
KLH conjugated synthetic peptide between 48-77 amino acids from human EIF4EBP1
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
EIF4EBP1
4EBP1; 4E-BP1; AA959816; BP-1; eIF4E-binding protein 1; EIF4EBP1; eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1; eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; MGC431; MGC4316; P/OKCL.6; PHAS-1; PHAS-I; Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
1978
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles