Learn More
eIF4G Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517422
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11556241
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
eIF4G Polyclonal antibody specifically detects eIF4G in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
eIF4G
Polyclonal
Unconjugated
EIF4G1
DKFZp686A1451; E030015G23Rik; EIF4F; EIF4G; eIF-4G 1; EIF4G1; eIF-4G1; EIF4-gamma; eIF-4-gamma 1; EIF4GI; eIF4GI protein; eucaryotic translation initiation factor 4G; Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1; eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 1; eukaryotic translation initiation factor 4, gamma 1; OTTHUMP00000210577; OTTHUMP00000210586; OTTHUMP00000210587; OTTHUMP00000210588; OTTHUMP00000210595; OTTHUMP00000210602; OTTHUMP00000210603; P220; PARK18
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
1981, 208643, 287986
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
7 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
Q04637, Q6NZJ6
EIF4G1
Synthetic peptide corresponding to a sequence of human eIF4G
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat