Learn More
eIF5B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA536456
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15547681
  • 454.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 139 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
eIF5B Polyclonal antibody specifically detects eIF5B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
eIF5B
Polyclonal
Unconjugated
EIF5B
A030003E17Rik; Annexin V-binding protein ABP-7; BC018347; DKFZp434I036; eIF 5B; Eif5b; eIF-5B; Eukaryotic translation initiation factor 5B; FLJ10524; If2; KIAA0741; translation initiation factor IF2; Translation initiation factor IF-2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
226982, 308306, 9669
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
B2GUV7, O60841, Q05D44
EIF5B
Synthetic peptide corresponding to amino acids 1061-1110 of human eIF5B
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat