Learn More
eIF6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537371
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15524371
  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 27 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
eIF6 Polyclonal antibody specifically detects eIF6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
eIF6
Polyclonal
Unconjugated
Eif6
1110004P11; AA408895; b(2)gcn; B(2)GCN homolog; B4 integrin interactor; CAB; EIF3A; Eif6; eIF-6; eIF-6 {ECO:0000255; eukaryotic translation initiation factor 3A; eukaryotic translation initiation factor 6; eukaryotic translation initiation factor 6 {ECO:0000255; HAMAP-Rule:MF_03132}; imc-415; integrin beta 4 binding protein; Itgb4bp; OK/SW-cl.27; p27 beta-4 integrin-binding protein; p27(BBP); p27BBP
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3692
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P56537
Eif6
Recombinant full length human eIF6