Learn More
ELF3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518065
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11366033
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELF3 Polyclonal antibody specifically detects ELF3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ELF3
Polyclonal
Unconjugated
ELF3
E74 like ETS transcription factor 3; E74-like factor 3; E74-like factor 3 (ets domain transcription factor); E74-like factor 3 (ets domain transcription factor, epithelial-specific ); E74-like factor 3 (ETS domain transcription factor, serine box, epithelial-specific); ELF3; elf3 {ECO:0000312; EMBL:AAH97980.1}; Epithelial-restricted with serine box; epithelium-restricted Ets protein ESX; Epithelium-specific Ets transcription factor 1; EPR-1; Ert; ESE-1; ESX; ets domain transcription factor, serine box (epithelial-specific); ETS-related transcription factor Elf-3; JEN; RP11-510N19.1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
1999
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P78545
ELF3
Synthetic peptide sequence (SGWKEEEVLQSRN) corresponding to the C-terminus amino acids of ELF3