Learn More
EphB1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA112409
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11535962
  • 472.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control for this product is human brain lysate.
EphB1 Polyclonal antibody specifically detects EphB1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
EphB1
Polyclonal
Unconjugated
EPHB1
9330129L11; AW488255; C130099E04Rik; Cek6; EK6; ELK; Elkh; ELK-related protein tyrosine kinase; ENSMUSG00000074119; Eph receptor B1; Eph receptor B2 (ELK-related protein tyrosine kinase); eph tyrosine kinase 2; EPHB1; Ephb2; EPH-like kinase 6; Ephrin type-B receptor 1; EPHT2; Epth2; Erk; Hek6; NET; Neuronally-expressed EPH-related tyrosine kinase; soluble EPHB1 variant 1; tyrosine-protein kinase receptor EPH-2
Sheep
Ammonium sulfate precipitation
RUO
2047
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunoprecipitation
1 mg/mL
PBS with 0.08% sodium azide
P54762
EPHB1
Recombinant protein corresponding to residues 16-351 of N terminus of human ephB1.
250 μg