missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELK1 Monoclonal Antibody (3H6D12, 4H9C8, 4H9F1), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA515310

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11395283

  • 462.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MA5-15310 targets ELK1 in indirect ELISA, IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15310 immunogen is purified recombinant fragment of ELK1 expressed in E. Coli.

ELK1 Monoclonal antibody specifically detects ELK1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ELK1
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.03% sodium azide
P19419
ELK1
Purified recombinant fragment of ELK1 expressed in E. Coli.
RUO
2002
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
3H6D12, 4H9C8, 4H9F1, 4H9C8, 4H9F1
Unconjugated
ELK1
ELK 1; ELK1; Elk-1; ELK1, ETS transcription factor; ELK1, member of ETS oncogene family; ETS domain-containing protein Elk-1; ETS transcription factor ELK1; ETS-like gene 1; Oncogene Elk1; tyrosine kinase (ELK1) oncogene
Mouse
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote