Learn More
ELK3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535173
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15367584
  • 470.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELK3 Polyclonal antibody specifically detects ELK3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ELK3
Polyclonal
Unconjugated
ELK3
D430049E23Rik; ELK3; ELK3, ETS transcription factor; ELK3, ETS-domain protein; ELK3, ETS-domain protein (SRF accessory protein 2); ELK3, member of ETS oncogene family; Erp; Etrp; ETS domain-containing protein Elk-3; ETS transcription factor ELK3; ETS-domain protein ELK-3; ETS-related protein ERP; ETS-related protein NET; Net; SAP2; Sap-2; Serum response factor accessory protein 2; si:ch211-172b12.2; si:dkey-201e17.1; SRF accessory protein 2; zgc:198153; zgc:198183
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
2004
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P41970
ELK3
KLH conjugated synthetic peptide between 98-126 amino acids from the N-terminal region of human ELK3
400 μL