missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518105

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11366073

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse and rat based on sequence homology.

ERC1 Polyclonal antibody specifically detects ERC1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ERC1
Polyclonal
Unconjugated
ERC1
4930404L01Rik; 5033405M01Rik; 9630025C19Rik; B430107L16Rik; CAST; CAST2; CAZ-associated structural protein 2; Elks; ELKS/Rab6-interacting/CAST family member 1; ERC; ERC protein 1; Erc1; ERC-1; ERC1b; FLJ31750; KIAA1081; MGC12974; mKIAA1081; OTTHUMP00000160633; Rab6 interacting protein 2; RAB6-interacting protein 2; Rab6ip2; RAB6IP2A; RAB6IP2B; RIM-Binding Protein
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
23085
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8IUD2
ERC1
Synthetic peptide sequence (YGSARSVGKVEPS) corresponding to the N-terminus amino acids of ERC1
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote