Learn More
ELL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541530
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15544862
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: PGSKEYQNVH EEVLQEYQKI KQSSPNYHEE KYRCEYLHNK LAHIKRLIGE Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 85%
ELL2 Polyclonal antibody specifically detects ELL2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ELL2
Polyclonal
Unconjugated
ELL2
cb244; eleven-nineteen lysine-rich leukemia gene 2; ELL2; ELL-related RNA polymerase II, elongation factor; elongation factor for RNA polymerase II 2; elongation factor RNA for polymerase II 2; elongation factor RNA polymerase II 2; elongation factor, RNA polymerase II 2; elongation factor, RNA polymerase II, 2; fb78f03; im:3814960; RNA polymerase II elongation factor ELL2; RNA polymerase II elongation factor ELL2-like protein; sb:cb244; wu:fb78f03; wu:fb78f03 protein
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
22936
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O00472
ELL2
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human ELL2