Learn More
ELMO2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11335973
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse, porcine and rat based on sequence homology.
ELMO2 Polyclonal antibody specifically detects ELMO2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ELMO2
Polyclonal
Unconjugated
ELMO2
1190002F24Rik; CED12; CED-12; ced-12 homolog 2; CED-12 homolog A; CED12A; Ced-12A; Elmo2; ELMO-2; engulfment and cell motility 2; engulfment and cell motility 2, ced-12 homolog; engulfment and cell motility protein 2; FLJ11656; hCed-12A; KIAA1834; PH domain protein CED12A; protein ced-12 homolog A; RP11-394O2.2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
140579, 362271, 63916
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BHL5, Q96JJ3
ELMO2
Synthetic peptide sequence (PKEPSSYDFVYHYG) corresponding to the C-terminus amino acids of ELMO2
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat