Learn More
ELMO3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517999
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11305973
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with canine based on sequence homology.
ELMO3 Polyclonal antibody specifically detects ELMO3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ELMO3
Polyclonal
Unconjugated
ELMO3
9930107J06; BC058752; Ced12; CED-12; ced-12 homolog 3; Elmo3; ELMO-3; engulfment and cell motility 3; engulfment and cell motility 3, ced-12 homolog; engulfment and cell motility protein 3; FLJ13824
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
79767
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96BJ8
ELMO3
Synthetic peptide sequence (TNFNFCYDCSIAEP) corresponding to the C-terminus amino acids of ELMO3