Learn More
ELMOD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531621
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13456147
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: U87-MG. Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (96%), Xenopus laevis (80%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
ELMOD1 Polyclonal antibody specifically detects ELMOD1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ELMOD1
Polyclonal
Unconjugated
ELMOD1
4831417L10; AI428506; AI834991; ELMO domain containing 1; ELMO domain-containing protein 1; ELMO/CED-12 domain containing 1; Elmod1; RGD1564186
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55531
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q8N336
ELMOD1
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 110 and 334 of Human ELMOD1