Learn More
ELOVL4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA112913
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11500543
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control for this product is brain tissue lysate.
ELOVL4 Polyclonal antibody specifically detects ELOVL4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ELOVL4
Polyclonal
PBS with 0.08% sodium azide
Q9GZR5
ELOVL4
Synthetic peptide corresponding to the human ELOV4 protein.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
ELOVL4
3-keto acyl-CoA synthase Elovl4; ADMD; cancer/testis antigen 118; CT118; elongation of very long chain fatty acids (FEN1/Elo2, SUR4/Elo3, yeast)-like 4; elongation of very long chain fatty acids protein 4; elongation of very long chain fatty acids-like 4; ELOVL FA elongase 4; ELOVL fatty acid elongase 4; Elovl4; FLJ17667; FLJ92876; ISQMR; SCA34; STGD2; STGD3; Very long chain 3-ketoacyl-CoA synthase 4; very long chain 3-oxoacyl-CoA synthase 4; very-long-chain 3-oxoacyl-CoA synthase 4
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation
RUO
6785
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles