missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Embigin Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA531922

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13416447

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, A431, Jurkat, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Embigin Polyclonal antibody specifically detects Embigin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Embigin
Polyclonal
Unconjugated
EMB
AL022799; EMB; Embigin; embigin homolog; glycoprotein 70; Gp70; Teratocarcinoma glycoprotein Gp-70
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
133418
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.77 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q6PCB8
EMB
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 202 of Human EMB
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote