Learn More
Emerin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA529731
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13433987
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: HeLa nucleus. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Emerin Polyclonal antibody specifically detects Emerin in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Emerin
Polyclonal
Unconjugated
Emd
AW550900; EDMD; EMD; Emerin; LEM domain containing 5; LEMD5; STA
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2010
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P50402
Emd
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 48 and 254 of Human Emerin