missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EML1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA530016

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13484447

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, mouse brain. Predicted reactivity: Mouse (93%), Rat (93%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

EML1 Polyclonal antibody specifically detects EML1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

EML1
Polyclonal
Unconjugated
EML1
1110008N23Rik; A930030P13Rik; AA171013; AI847476; AI853955; echinoderm microtubule associated protein like 1; echinoderm microtubule associated protein-like protein 1; echinoderm microtubule-associated protein-like 1; ELP79; EMAP; EMAP1; EMAP-1; EMAPL; EMAPL1; Eml1; HuEMAP; huEMAP-1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2009, 68519
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.62 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O00423, Q05BC3
EML1
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 32 and 349 of Human EML1
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote