missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA542011

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15595182

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: IQLMSCLCVM IAASIYTDRR EDIHDKNAKF YPVTREGSYG YSYILAWVAF Sequence homology: Cow: 82%; Human: 100%

EMP2 Polyclonal antibody specifically detects EMP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

EMP2
Polyclonal
Unconjugated
EMP2
EMP2; EMP-2; Epithelial membrane protein 2; MGC9056; Protein XMP; Unknown (protein for MGC:137044); XMP
Rabbit
Protein A
RUO
2013
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P54851
EMP2
Synthetic peptide directed towards the middle region of human EMP2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote