Learn More
EMR2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533507
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15324611
  • 470.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%) Monkey (90%).
EMR2 Polyclonal antibody specifically detects EMR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
EMR2
Polyclonal
Unconjugated
ADGRE2
ADGRE2; Adhesion G protein-coupled receptor E2; CD312; CD312 antigen; egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 2; EGF-like module receptor 2; EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 2; EMR2; VBU
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
30817
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q9UHX3
ADGRE2
Synthetic 20 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human EMR2.