Learn More
EMX2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA128062
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11505713
  • 544.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-28062 detects EMX2 from human, mouse, rat samples.
EMX2 Polyclonal antibody specifically detects EMX2 in Human, Rodent samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
EMX2
Polyclonal
Unconjugated
EMX2
empty spiracles homeobox 2; empty spiracles homolog 2; Empty spiracles-like protein 2; Emx2; Emx-2; Homeobox protein EMX2; Pdo; RGD1564797
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2018
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% ammonium sulfate and no preservative
Q04743
EMX2
synthetic peptide PSSHSPHPLFASQQRDPS conjugated to BSA, corresponding to amino acids 100-117 of Human EMX2.
50 μg
Primary
Human, Rodent