Learn More
EN1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514149
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10574950
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
EN1 Polyclonal antibody specifically detects EN1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
EN1
Polyclonal
Unconjugated
EN1
En1; En-1; engrailed 1; engrailed homeobox 1; engrailed homolog 1; engrailed-1; HME1; homeobox protein en-1; Homeobox protein engrailed-1; hu-En-1; Mo-en.1; mo-En-1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
13798, 2019
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P09065, Q05925
EN1
KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human EN1 (Engrailed 1)
200 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
Ig