Learn More
Opsin 3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA132531
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11542462
  • 512.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-32531 detects Encephalopsin from human samples.
Opsin 3 Polyclonal antibody specifically detects Opsin 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Opsin 3
Polyclonal
Unconjugated
Opn3
ECPN; Encephalopsin; ERO; NMO-1; Opn3; opsin (encephalopsin); opsin 3; opsin 3 (encephalopsin, panopsin); opsin-3; Panopsin; PPP1R116; protein phosphatase 1, regulatory subunit 116
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23596
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q9H1Y3
Opn3
Synthetic 19 amino acid peptide from C-terminus of human Opsin 3
25 μg