Learn More
ENDOG Monoclonal Antibody (7F2D7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA515758
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12887782
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is HepG2 cell lysate.
ENDOG Monoclonal antibody specifically detects ENDOG in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ENDOG
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
O08600, Q14249
ENDOG
Recombinant protein corresponding to amino acids 51 - 140 of human EndoG.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot
7F2D7
Unconjugated
ENDOG
endo G; Endog; endonuclease G; endonuclease G, mitochondrial; mitochondrial endonuclease G
Mouse
Protein A
RUO
13804, 2021, 362100
-20°C