Learn More
ENDOGL1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA539161
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15556071
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an endo/exonuclease with 5′-3′ exonuclease activity. The encoded enzyme catalyzes the hydrolysis of ester linkages at the 5′ end of a nucleic acid chain. This enzyme is localized to the mitochondria and may play a role in programmed cell death. Alternatively spliced transcript variants have been described. A pseudogene exists on chromosome 18.
Spezifikation
Spezifikation
ENDOGL1
Polyclonal
Unconjugated
EXOG
Nuclease EXOG, mitochondrial, Endonuclease G-like 1, Endo G-like 1, EXOG, ENGL, ENDOGL2, ENDOGL1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9941
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q9Y2C4
EXOG
A synthetic peptide derived from the internal region of human ENDOGL1