Learn More
Endomucin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547648
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15528142
  • 534.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human Endomucin-2 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Endomucin Polyclonal antibody specifically detects Endomucin in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Endomucin
Polyclonal
Unconjugated
Emcn
0610012K22Rik; AI315669; Emcn; EMCN2; Endomucin; endomucin-1; endomucin-1/2; Endomucin-2; gastric cancer antigen Ga34; Muc14; MUC-14; mucin 14, endothelial; mucin-14; sialomucin
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
59308
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q9R0H2
Emcn
E. coli-derived recombinant mouse Endomucin Glu21-Glu90