Learn More
TXNDC5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518297
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11306273
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TXNDC5 Polyclonal antibody specifically detects TXNDC5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TXNDC5
Polyclonal
Unconjugated
Txndc5
AL022641; ENDOPDI; endoplasmic reticulum protein ERp46; endoplasmic reticulum resident protein 46; endothelial protein disulphide isomerase; ER protein 46; ERp46; FLJ21353; FLJ90810; HCC2; HCC-2; MGC3178; PC-TRP; PDIA15; Plasma cell-specific thioredoxin-related protein; protein disulfide isomerase family A, member 15; STRF8; thiore; thioredoxin domain containing 5; thioredoxin domain containing 5 (endoplasmic reticulum); thioredoxin domain-containing protein 5; thioredoxin related protein; thioredoxin-like protein p46; Tlp46; TXNDC5; UNQ364; UNQ364/PRO700
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
81567
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8NBS9
Txndc5
Synthetic peptide sequence (SLHRFVLSQAKDEL) corresponding to the C-terminus amino acids of TXNDC5