Learn More
RECA-1 Monoclonal Antibody (HIS-52), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA135781
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11575052
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
RECA-1 is a cell surface antigen which is expressed by all rat endothelial cells. The endothelium is the thin layer of cells that line the interior surface of blood vessels, forming an interface between circulating blood in the lumen and the rest of the vessel wall. Endothelial cells line the entire circulatory system, from the heart to the smallest capillary.
Spezifikation
Spezifikation
RECA-1
Monoclonal
Unconjugated
Mouse
1 mL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
HIS-52
Endothelial cells; Endothelium Cell Antigen-1; Endothelial cell marker; Pan endothelial cells
Peripheral and mesenteric lymph nodes isolate.
RUO
Rat