Learn More
LIPG Polyclonal Antibody, Biotin, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA522916
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13208248
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody does not react with mouse endothelial lipase.
LIPG Polyclonal antibody specifically detects LIPG in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LIPG
Polyclonal
Biotin
LIPG
3110013K01Rik; EDL; EL; endothelial cell-derived lipase; Endothelial lipase; endothelial-derived lipase; lipase; lipase G; lipase G, endothelial type; lipase, endothelial; LIPG; lipoprotein lipase H; lipose, endothelial; mEDL; PL; PRO719; UNQ387/PRO719
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9388
4° C, store in dark
Liquid
ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
0.9 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
Q9Y5X9
LIPG
An N-terminal synthetic peptide made to the human endothelial lipase protein sequence.