Learn More
LIPG Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA116799
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11555383
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody does not react with mouse samples.
LIPG Polyclonal antibody specifically detects LIPG in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LIPG
Polyclonal
Unconjugated
LIPG
3110013K01Rik; EDL; EL; endothelial cell-derived lipase; Endothelial lipase; endothelial-derived lipase; lipase; lipase G; lipase G, endothelial type; lipase, endothelial; LIPG; lipoprotein lipase H; lipose, endothelial; mEDL; PL; PRO719; UNQ387/PRO719
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9388
4° C, do not freeze
Liquid
ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
tris citrate with 0.01% sodium azide; pH 7-8
Q9Y5X9
LIPG
Synthetic peptide corresponding to the N-terminal residues of human endothelial lipase.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers