Learn More
LIPG Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519032
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11307013
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LIPG Polyclonal antibody specifically detects LIPG in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LIPG
Polyclonal
Unconjugated
LIPG
3110013K01Rik; EDL; EL; endothelial cell-derived lipase; Endothelial lipase; endothelial-derived lipase; lipase; lipase G; lipase G, endothelial type; lipase, endothelial; LIPG; lipoprotein lipase H; lipose, endothelial; mEDL; PL; PRO719; UNQ387/PRO719
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
9388
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9Y5X9
LIPG
Synthetic peptide sequence (RFNLRTSKDPEHEG) corresponding to the internal amino acids of LIPG