Learn More
Endothelium Monoclonal Antibody (OX-43), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA170023
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11574413
  • 380.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For extended storage, aliquot and store at -20oC or below. Avoid freeze-thaw cycles.
Endothelium Monoclonal antibody specifically detects Endothelium in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
Endothelium
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Mouse
Protein G
RUO
Rat
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation
OX-43
Unconjugated
Endothelial cell marker; Endothelial cells; Endothelium Cell Antigen-1; Pan endothelial cells
Rat peritoneal macrophages.
250 μg
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.