Learn More
Endothelium Monoclonal Antibody (PAL-E), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA135357
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11540812
  • 474.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Endothelium Monoclonal antibody specifically detects Endothelium in Canine, Goat, Human, Porcine, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation
Spezifikation
Endothelium
Monoclonal
15 μg/mL
tissue culture supernatant with 10mM sodium azide
Mouse
1 mL
Primary
4° C
Liquid
Immunohistochemistry (Frozen)
PAL-E
Unconjugated
Endothelial cell marker; Endothelial cells; Endothelium Cell Antigen-1; Pan endothelial cells
Isolated from Human melanoma cells.
RUO
Canine, Goat, Human, Porcine, Rabbit
Antibody
IgG2a