Learn More
Endothelium Monoclonal Antibody (OX-43), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517518
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15368420
  • 251.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-17518 targets Endothelium in FACS applications and shows reactivity with Rat samples. The MA5-17518 immunogen is rat Peritoneal Macrophages.
Endothelium Monoclonal antibody specifically detects Endothelium in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Endothelium
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
Mouse
Protein G
RUO
Rat
Antibody
IgG1
Flow Cytometry
OX-43
PE
Endothelial cell marker; Endothelial cells; Endothelium Cell Antigen-1; Pan endothelial cells
Rat Peritoneal Macrophages
50 μg
Primary
4° C, do not freeze