Learn More
Fungal Enolase Monoclonal Antibody (J21J), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Thermo Scientific MA518202
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Code produit. 15362677
  • 422.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
This antibody reacts with Candida species C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicales and C. glabrata, as well as S. cerevisiae. Purity is >90%. Recommended pairs for ELISA: MA5-18202 (capture) and MA5-18201 (conjugated, detection).
Fungal Enolase Monoclonal antibody specifically detects Fungal Enolase in Fungi samples. It is validated for ELISA.
Spécification
Spécification
Fungal Enolase
Monoclonal
100 μg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Enolase recombinant protein
100 μg
Primary
4° C
Liquid
ELISA
J21J
Unconjugated
Mouse
Protein A
RUO
Fungi
Antibody
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS