missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ENPP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA512478

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10577250

  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with bovine based on sequence homology.

ENPP2 Polyclonal antibody specifically detects ENPP2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ENPP2
Polyclonal
Unconjugated
ENPP2
ATX; ATX-X; autotaxin; AutotaxinATX; autotaxin-t; ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 2; ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 2; E-NPP 2; Enpp2; Extracellular lysophospholipase D; FLJ26803; lysoPLD; NPP2; Npps2; PD-IALPHA; PDNP2; phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 2; phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 2 (autotaxin); plasma lysophospholipase D
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
5168
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q13822
ENPP2
KLH conjugated synthetic peptide between 401-430 amino acids from the central region of human ENPP2
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote