Learn More
ENTPD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA532751
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13484419
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Orangutan, Gibbon, Monkey, Marmoset (100%) Galago, Hamster (80%).
ENTPD2 Polyclonal antibody specifically detects ENTPD2 in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
ENTPD2
Polyclonal
Unconjugated
ENTPD2
CD39 antigen-like 1; CD39L1; Ecto-ATP diphosphohydrolase 2; ecto-ATPase 2; ecto-ATPDase 2; Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 2; ENTPD2; NTPDase 2; NTPDase2; NTPDase-2; testicular ecto-ATPase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
954
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q9Y5L3
ENTPD2
Synthetic 15 amino acid peptide from internal region of human ENTPD2.
50 μg
Primary
Human, Non-human Primate