missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ENTPD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA532752

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13494419

  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gibbon, Monkey (100%) Gorilla, Bovine, Horse (93%) Galago, Elephant, Guinea pig (86%).

ENTPD2 Polyclonal antibody specifically detects ENTPD2 in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

ENTPD2
Polyclonal
Unconjugated
ENTPD2
CD39 antigen-like 1; CD39L1; Ecto-ATP diphosphohydrolase 2; ecto-ATPase 2; ecto-ATPDase 2; Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 2; ENTPD2; NTPDase 2; NTPDase2; NTPDase-2; testicular ecto-ATPase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
954
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.6 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q9Y5L3
ENTPD2
Synthetic 14 amino acid peptide from internal region of human ENTPD2.
50 μg
Primary
Human, Non-human Primate
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote