missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ENTPD7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA531733

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13416257

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: NT2D1. Predicted reactivity: Mouse (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

ENTPD7 Polyclonal antibody specifically detects ENTPD7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ENTPD7
Polyclonal
Unconjugated
ENTPD7
1810012B13Rik; 1810020C02Rik; 2810003F23Rik; ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 7; ENTPD7; Kiaa4066; Lalp1; Lysal2; lysosomal apyrase-like 2; lysosomal apyrase-like protein 1; NTPDase 7; RP11-483F11.1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57089
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9NQZ7
ENTPD7
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 4 and 217 of Human ENTPD7
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote