missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dengue Virus Type 2 Envelope Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA532246

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13456767

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: BHK-Den2, Dengue virus 2-infected BHK-21. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Dengue Virus Type 2 Envelope Polyclonal antibody specifically detects Dengue Virus Type 2 Envelope in Virus samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Dengue Virus Type 2 Envelope
Polyclonal
Unconjugated
Dengue 2 envelope; Dengue envelope; envelope protein
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 495 of Dengue virus Envelope protein
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.52 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Virus
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote