Learn More
p300 Monoclonal Antibody (NM-11), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 337600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10383133
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
p300 Monoclonal antibody specifically detects p300 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
p300
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
B2RWS6, Q09472
EP300
Recombinant human p300 protein
50 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
NM-11
Unconjugated
EP300
A430090G16; A730011L11; E1A binding protein p300; E1A-associated protein p300; E1A-binding protein, 300kD; Ep300; Histone acetyltransferase p300; Histone butyryltransferase p300; Histone crotonyltransferase p300; KAT3B; P300; p300 HAT; Protein propionyltransferase p300; RSTS2
Mouse
Protein A
RUO
2033, 328572
-20°C