Learn More
Goat anti-Equine IgM Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA184647
295.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11529200
  • 443.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Goat anti horse IgM polyclonal antibody recognizes equine IgM.No cross-reactivity with other equine immunoglobulin classes is seen in immunoelectrophoresis. This antibody may cross-react with IgM from other species.
Equine IgM Polyclonal antibody specifically detects Equine IgM in Equine samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Equine IgM
Polyclonal
HRP
Goat
Affinity chromatography
RUO
Equine
Liquid
ELISA
1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.05% ProClin 300
Purified equine IgM.
1 mg
Secondary
4° C, do not freeze