Learn More
FAIM Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518652
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11306633
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with canine, mouse and rat based on sequence homology.
FAIM Polyclonal antibody specifically detects FAIM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
FAIM
Polyclonal
Unconjugated
FAIM
Faim; FAIM 1; FAIM1; Fas apoptotic inhibitory molecule; fas apoptotic inhibitory molecule 1; rFAIM
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
55179
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9NVQ4
FAIM
Synthetic peptide sequence (KKYMEDRSKTTN) corresponding to the internal amino acids of FAIM