Learn More
FAM160A2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546454
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15587172
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: AVPSAPTGPG PLLEFALHED LLTRVLTWQL QWDELGDGVE ERRAEQLKLF
FAM160A2 Polyclonal antibody specifically detects FAM160A2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
FAM160A2
Polyclonal
Unconjugated
FAM160A2
C11orf56; FAM160A2; family with sequence similarity 160 member A2; family with sequence similarity 160, member A2; FHIP; FTS and Hook interacting protein; FTS and Hook-interacting protein; KIAA1759; Protein FAM160A2
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
84067
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8N612
FAM160A2
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human FAM160A2