Learn More
FAM227B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543959
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15576292
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: EYSLILQNHT SEIFKWKSMI SETSSYRKLE RYGEFLKKYH KKKKIMLSDE Sequence homology: Human: 100%
FAM227B Polyclonal antibody specifically detects FAM227B in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
FAM227B
Polyclonal
Unconjugated
FAM227B
C15orf33; FAM227B; family with sequence similarity 227 member B; family with sequence similarity 227, member B; protein FAM227B
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
196951
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96M60
FAM227B
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human FAM227B