Learn More
FAM47E Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546681
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15547242
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: KLEDTWAYCQ DTRKGMKEPT KLLKKHSTQV YLGPSKKTSV SNAGQWLYEE Sequence homology: Human: 100%; Mouse: 85%
FAM47E Polyclonal antibody specifically detects FAM47E in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
FAM47E
Polyclonal
Unconjugated
FAM47E
C730043O17; FAM47E; family with sequence similarity 47 member E; family with sequence similarity 47, member E; Gm1381; Protein FAM47E
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
100129583
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q6ZV65
FAM47E
Synthetic peptide directed towards the middle region of human FAM47E