Learn More
FASTKD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA538810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15565721
  • 451.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that is localized in the mitochondrial inner compartment and that may play a role in mitochondrial apoptosis. Nonsense mutations have been reported to result in cytochrome c oxidase deficiency. [provided by RefSeq, Oct 2008].
Spezifikation
Spezifikation
FASTKD2
Polyclonal
Unconjugated
FASTKD2
KIAA0971
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
22868
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q9NYY8
FASTKD2
A synthetic peptide derived from the internal region of human FAKD2