missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibulin 5 Monoclonal Antibody (1G6A4), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA515395

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11385363

  • 457.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MA5-15395 targets FBLN5 in indirect ELISA, IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15395 immunogen is purified recombinant fragment of FBLN5 (aa242-448) expressed in E. Coli.<br>.

Fibulin 5 Monoclonal antibody specifically detects Fibulin 5 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Fibulin 5
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.03% sodium azide
Q9UBX5
FBLN5
Purified recombinant fragment of FBLN5 (aa242-448) expressed in E. Coli.
RUO
10516
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1G6A4
Unconjugated
FBLN5
A55; ADCL2; ARCL1A; ARMD3; Dance; developmental arteries and neural crest EGF-like protein; Embryonic vascular EGF repeat-containing protein; EVEC; Fbln5; FIBL-5; fibulin 5; fibulin-5; FLJ90059; HNARMD; testis tissue sperm-binding protein Li 75n; UNQ184/PRO210; UP50; urine p50 protein
Mouse
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote