Learn More
Foxp3 Rat anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: MF23, BD
Rat Monoclonal Antibody
331.00 € - 570.00 €
Spezifikation
Antigen Foxp3
Klon MF23
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15800179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560407
25 μg
331.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15860169
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560403
0.1 mg
570.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Foxp3 is a 50-55kDa protein also known as Forkhead box P3, JM2, or IPEX. It is a member of the forkhead or winged helix family of transcription factors and is specifically expressed by T regulatory (Treg) cells. Foxp3 has been reported to be a key regulatory protein for Treg cell development and function. Ectopic expression of Foxp3 in conventional T cells is sufficient to induce suppressive activity, repress the production of cytokines such as IL2 and IFN-γ, and upregulate Treg cell-associated molecules such as CD25, CTLA4 and GITR. It has been found that the mutation of Foxp3 is responsible for “scurfy” mice. When overexpressed, Foxp3 leads to poor T cell proliferation and activation.
Monoclonal antibody MF23 reacts with mouse Foxp3. Immunoblotting with MF23 antibody has confirmed it recognizes an epitope between 1-87 amino acids in the N-terminal domain.
Host Species: Rat
Clone: MF23
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Mouse Foxp3 Recombinant Protein
Intracellular Staining
Spezifikation
Spezifikation
Foxp3
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Immunology
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2b
Affinity Purified
Forkhead box p3; Forkhead box protein p3; JM2; Scurfin; Scurfy; Sf
MF23
Flow Cytometry
Alexa Fluor 488
RUO
Mouse
Mouse Foxp3 Recombinant Protein
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.